Dodecane, Standard Material for GC
Fournisseur: TCI
TCIAS0284-5MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAS0284-5ML
Dodecane, Standard Material for GC
Étalons Étalons organiques
Appearance: Colorless clear liquid
Specific gravity (20/20): 0.7480 to 0.7520
Refractive index n20/D: 1.4200 to 1.4230
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité