Labels for thermal transfer printers
Fournisseur: Brady
302984 302981 302982 302983 302985 302986 302987 302988 302989 302990 302991 302992 302993 302994 302995
BRDY302984EA 229.8 EUR InStock
BRDY302984 BRDY302981 BRDY302982 BRDY302983 BRDY302985 BRDY302986 BRDY302987 BRDY302988 BRDY302989 BRDY302990 BRDY302991 BRDY302992 BRDY302993 BRDY302994 BRDY302995
Labels for thermal transfer printers
Étiquettes
Thermal transfer printer labels for a variety of uses, including centrifuge, Eppendorf and PCR tube, conical and large tube, and vial laboratory applications.
  • Polypropylene labels with permanent acrylic adhesive
  • Gloss finish
  • Thickness 0,076 mm
  • Maximum service temperature is 120 °C
  • Minimum service temperature is –196 °C
Thermal transfer labels are compatible with Brady printers BBP11, BBP12, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, and BP4320.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité