Avantor® ACE® Excel® Oligo, HPLC/UHPLC Columns, Analytical
Fournisseur: Avantor
EXL-1115-0502 EXL-1115-1046 EXL-1115-1546 EXL-1P15-GD2U EXL-1P15-GD4U
EXL-1715-0502EA 909 EUR InStock
EXL-1715-0502 EXL-1715-1002 EXL-1115-0502 EXL-1115-1002 EXL-1115-1502 EXL-1115-1046 EXL-1115-1546 EXL-1P15-GD2U EXL-1P15-GD4U
Avantor® ACE® Excel® Oligo, HPLC/UHPLC Columns, Analytical
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Oligo is a unique encapsulated stationary phase for high resolution ion-pair reversed-phase analysis of oligonucleotides. These high pH stable stainless steel columns are compatible with all buffers and mobile phases typically used for oligonucletide analysis by LC-UV and LC-MS, including TEAA and HFIP.
  • High efficiency 1,7 and 3,0 µm particle sizes for high resolution oligonucleotide separations
  • Ultra-inert, base deactivated silica for exceptional reproducibility and peak shape
  • Excellent column lifetime under oligonucleotide testing conditions
  • Ultra-low bleed for excellent LC/MS compatibility
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité