TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) pour la chromatographie en phase gazeuse
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA5604-5MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAA5604-5ML
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) pour la chromatographie en phase gazeuse
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192427
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/62/28932162.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité