Ether diéthylique stabilisé, EMPARTA® ACS pour analyses
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,2'-Oxybiséthane2,2'-OxydiéthaneOxyde de diéthyleEther éthylique
Stabilization: stabilisé avec ethanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07062.4000EA 257 EUR InStock
1.07062.4000
Ether diéthylique stabilisé, EMPARTA® ACS pour analyses
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité