Eau, SupraSolv® pour GC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.03702.2500EA 108 EUR InStock
1.03702.2500
Eau, SupraSolv® pour GC-MS, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité