Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% dans l'eau pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acrylamide-Bis
TCIAA3218-250MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAA3218-250ML
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% dans l'eau pour l'électrophorèse
Acrylamide : Bisacrylamide
30% (w/w) Acrylamide / Bis-acrylamide solutions are available at the most common ratios for use in protein electrophoresis.
Convenient to use, reduced risk of neurotoxic acrylamide dust in the air.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Functionality test Electrophoresis to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité