Acide glycolique 70% dans l'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85902.290EA 124 EUR InStock
85902.290 85902.460
Acide glycolique 70% dans l'eau
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité