Mouse recombinant IL-11 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
SHBT200-64AF-100UGEA 737 EUR InStock
SHBT200-64AF-100UG SHBT200-64AF-1MG SHBT200-64AF-500UG SHBT200-64AF-10UG
Mouse recombinant IL-11 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 11 (IL-11) is a member of the gp130 family of cytokines. IL-11 functions to promote hematopoietic stem cell proliferation and megakaryocyte differentiation. In non-hematopoietic cell populations, IL-11 stimulates acute-phase proteins, modulates the development of immunoglobulin-producing B cells, and regulates bone turnover.
  • Animal-free
  • Produced from genetically modified E. coli
  • Monomeric protein, containing 179 amino acids
IL-11 binds the IL-11Ralpha (IL-11Rα) receptor to activate JAK downstream signaling.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité