Human Recombinant NRG1-beta (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
SHBT100-46AF-100UGEA 342 EUR InStock
SHBT100-46AF-100UG SHBT100-46AF-10UG SHBT100-46AF-1MG SHBT100-46AF-500UG SHBT100-46AF-50UG
Human Recombinant NRG1-beta (from E. coli)
Protéines et Peptides
Neuregulin 1-beta (NRG1-β) is one of many alternatively-spliced isoforms of the NRG1 gene and contains a soluble EGF-like domain. The EGF-like domain of NRG1-β signals through the ErbB2, ErbB3, and ErbB4 receptor tyrosine kinases.
  • Animal-free
  • Produced from genetically modified E. coli
  • Monomeric protein, containing 66 amino acids
NRG1-β is an important growth factor involved in neuroinflammation, nerve regeneration, and cardiovascular processes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité