L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HYPO-CHLOR® neutral, cleaning agent
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
SHCNPH0.5202 SHCNPH0.5216Z
VELTSHCNPH0.5202EA 489 EUR InStock
VELTSHCNPH0.5202 VELTSHCNPH0.5216Z
HYPO-CHLOR® neutral, cleaning agent
Produits nettoyants Désinfectants
HYPO-CHLOR® Neutral Products are a ready-to-use and neutralized 0,52% and 0,25% sodium hypochlorite solutions formulated with Water for Injection (WFI).
  • Filled in an ISO 5 (Grade A/B, Former Class 100)
  • Filtered at 0.2 microns
  • Components are air washed with 0.2 micron filtered air
  • Aseptically filled into sterile components via gamma irradiation
  • Lot sterility tested according to current USP compendium
  • Completely traceable from start to finish
  • Safe to use daily on stainless steel surfaces
HYPO-CHLOR® Neutral 0,52% and 0,25% have been designed for allMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité