L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-156AF-5UG 100-156AF-25UG 100-156AF-100U 100-156AF-500U 100-156AF-1MG
SHBT100-156AF-5UGEA 78.1 EUR InStock
SHBT100-156AF-5UG SHBT100-156AF-25UG SHBT100-156AF-100U SHBT100-156AF-500U SHBT100-156AF-1MG
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Protéines et Peptides
The globular subunit of adipocyte complement-related protein of 30 kDa (ACRP-30) is a naturally occurring cleavage product of adiponectin, a protein made exclusively by adipocytes. ACRP-30 is an abundant serum protein and plays an important role in hyperglycemia, insulin resistance, and fatty acid oxidation. ACRP-30 signals through adiponectin receptor 1 (AdipoR1) and adiponectin receptor 2 (AdipoR2).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: This product is for research use only and is not for use in humans.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité