L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant FGF-4 (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-31AF-100UG 100-31AF-1MG 100-31AF-25UG 100-31AF-500UG 100-31AF-5UG
SHBT100-31AF-100UGEA 501 EUR InStock
SHBT100-31AF-100UG SHBT100-31AF-1MG SHBT100-31AF-25UG SHBT100-31AF-500UG SHBT100-31AF-5UG
Human Recombinant FGF-4 (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 4 (FGF-4) is a secreted growth factor that is predominantly expressed during bone morphogenesis and embryonic limb development. FGF-4 is an important growth regulator for stem cells, fibroblasts, and endothelial cells. FGF-4 contains a single N-linked glycosylation signal. In-vitro studies suggest that unglycosylated FGF-4 is cleaved into 13 kDa and 15 kDa truncated proteins that have greater biological activity than the wild type 19 kDa FGF-4 protein. Human FGF-4 shares high homology and is cross-reactive with mouse FGF-4. 
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité