Mouse Recombinant IL-36 gamma (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-81AF-5UG 200-81AF-20UG 200-81AF-100UG 200-81AF-500UG 200-81AF-1MG
SHBT200-81AF-5UGEA 78.1 EUR InStock
SHBT200-81AF-5UG SHBT200-81AF-20UG SHBT200-81AF-100UG SHBT200-81AF-500UG SHBT200-81AF-1MG
Mouse Recombinant IL-36 gamma (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 36 gamma (IL-36 ɣ) is a member of the interleukin 1 (IL-1) cytokine family and protects against pathogens in the skin, lung, and stomach epithelial barriers. IL-36 ɣ binds the interleukin-1 receptor accessory protein (IL-1RAcP) and the orphan IL-1R-related protein 2 (IL-1Rrp2) receptors to activate NF-kB and MAP kinase signaling pathways, resulting in the induced production of inflammatory cytokines and chemokines.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité