Mouse Recombinant EGF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-53AF-100UG 200-53AF-500UG 200-53AF-5UG
SHBT200-53AF-100UGEA 75.3 EUR InStock
SHBT200-53AF-100UG SHBT200-53AF-500UG SHBT200-53AF-5UG
Mouse Recombinant EGF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Epidermal growth factor (EGF) is a growth factor that stimulates the proliferation, differentiation, and survival of epithelial and epidermal cells. EGF contains three intramolecular disulfide bonds and binds in high affinity to the epidermal growth factor receptor (EGFR).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: This product is for research use only and is not for use in humans.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité