L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant LIF (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-33AF-100UG 200-33AF-1MG 200-33AF-20UG 200-33AF-500UG 200-33AF-5UG
SHBT200-33AF-100UGEA 645 EUR InStock
SHBT200-33AF-100UG SHBT200-33AF-1MG SHBT200-33AF-20UG SHBT200-33AF-500UG SHBT200-33AF-5UG
Mouse Recombinant LIF (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Leukemia inhibitory factor (LIF) is a member of the interleukin 6 (IL-6) family that is made by a variety of adult and embryonic tissues. LIF signals through the glycoprotein 130 (gp130)/LIF receptor (LIFR) heterodimer to activate STAT3 and MAPK signaling. LIF functions during hematopoietic differentiation, neuronal cell differentiation, kidney development, and inflammatory processes. Mouse LIF promotes mouse embryonic stem (ES) cell self-renewal and pluripotency in long-term cell culture systems, similar to the functional activity of FGF-basic in human ES cell culture systems. 
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité