Acide formique 98 - 100%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
85905.270EA 281 EUR InStock
85905.270
Acide formique 98 - 100%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Coloration Max 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.0002 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max 0.5 ppb
Al (Aluminium) Max 5 ppb
As (Arsenic) Max 1 ppb
Au (Gold) Max 0.5 ppb
Ba (Barium) Max 5 ppb
Be (Beryllium) Max 0.5 ppb
Bi (Bismuth) Max 0.5 ppb
Ca (Calcium) Max 10 ppb
Cd (Cadmium) Max 0.5 ppb
Co (Cobalt) Max 0.5 ppb
Cr (Chromium) Max 1 ppb
Cu (Copper) Max 1 ppb
Fe (Iron) Max 5 ppb
Ga (Gallium) Max 0.5 ppb
Ge (Germanium) Max 0.5 ppb
Hg (Mercury) Max 1 ppb
In (Indium) Max 0.5 ppb
K (Potassium) Max 5 ppb
Li (Lithium) Max 0.5 ppb
Mg (Magnesium) Max 5 ppb
Mn (Manganese) Max 0.5 ppb
Mo (Molybdenum) Max 0.5 ppb
Na (Sodium) Max 15 ppb
Ni (Nickel) Max 1 ppb
Pb (Lead) Max 1 ppb
Pd (Palladium) Max 1 ppb
Pt (Platinum) Max 1 ppb
Sb (Antimony) Max 1 ppb
Sn (Tin) Max 0.5 ppb
Sr (Strontium) Max 0.5 ppb
Ti (Titanium) Max 0.5 ppb
Tl (Thallium) Max 0.5 ppb
U (Uranium) Max 0.5 ppb
V (Vanadium) Max 0.5 ppb
Zn (Zinc) Max 5 ppb
Zr (Zirconium) Max 0.5 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité