Guard columns, TCI OPTI-GUARD™ Fit
Fournisseur: TCI
S1440-3CLM S1441-3CLM S1442-3CLM S1443-3CLM S1444-3CLM S1445-3CLM S1446-3CLM S1447-3CLM S1453-3CLM
TCIAS1440-3CLMEA 159 EUR InStock
TCIAS1440-3CLM TCIAS1441-3CLM TCIAS1442-3CLM TCIAS1443-3CLM TCIAS1444-3CLM TCIAS1445-3CLM TCIAS1446-3CLM TCIAS1447-3CLM TCIAS1453-3CLM
Guard columns, TCI OPTI-GUARD™ Fit
Colonnes pour chromatographie
The TCI OPTI-GUARD™ series are compact, high-performance, and easy-to-use HPLC guard columns.
  • Special fitting style
  • Easy hand tight connection
  • For LC-MS analysis
This series is recommended for the further purification of relatively clean samples using either 4,6 or 2,0 mm I.Ø HPLC columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité