Guard column cartridges, TCI OPTI-GUARD™-3
Fournisseur: TCI
S1451-3CLM S1452-3CLM
TCIAS1451-3CLMEA 292 EUR InStock
TCIAS1451-3CLM TCIAS1452-3CLM
Guard column cartridges, TCI OPTI-GUARD™-3
Colonnes pour chromatographie
The TCI OPTI-GUARD™ series are compact, high-performance, and easy-to-use HPLC guard columns.
  • Special fitting style
  • Easy hand tight connection
The cartridges need to be mounted in a holder. This series is recommended for purifications using 4,6 mm I.Ø HPLC columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité