L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant IL-1 alpha (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-87AF-5UG 200-87AF-20UG 200-87AF-100UG 200-87AF-500UG 200-87AF-1MG
SHBT200-87AF-5UGEA 78.1 EUR InStock
SHBT200-87AF-5UG SHBT200-87AF-20UG SHBT200-87AF-100UG SHBT200-87AF-500UG SHBT200-87AF-1MG
Mouse Recombinant IL-1 alpha (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 1 alpha (IL-1α) is expressed by epithelial cells, activated macrophages, neutrophils, and endothelial cells to regulate immune responses. IL-1α signals through the IL-1 receptor, type 1 (IL-1R1) to activate the myeloid differentiation primary response 88 (MYD88) signaling pathway, which contains the cytoplasmic Toll/IL-1 receptor (TIR) domain adapter. IL-1α and the independently regulated IL-1β protein have overlapping proinflammatory activities to induce adhesion molecule expression on epithelial cells, control fever induction, initiate rheumatoid arthritis, and promote septic shock.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité