L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant EGF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-26-100UG 100-26-5UG
SHBT100-26-100UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT100-26-100UG SHBT100-26-5UG
Human Recombinant EGF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Epidermal growth factor (EGF) is a growth factor that stimulates the proliferation, differentiation, and survival of epithelial and epidermal cells. EGF contains three intramolecular disulfide bonds and binds in high affinity to the epidermal growth factor receptor (EGFR). EGF is overexpressed in multiple tumor cell lines and promotes resistance to chemotherapy and radiation treatments.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité