Thermo Scientific™ Nalgene™ PC certified clean biotainer carboys
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
383030-42 383120-42 383233-42
216-2278EA 1161 EUR InStock
216-2278 216-2279 216-2281
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC certified clean biotainer carboys
Flacons Bonbonnes
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
  • Sterile
  • Clear finish
  • Impact resistant polycarbonate construction
These carboys can reduce the risk of contamination.
Closure size: 48 mm
Certifications: Validated to USP 788 and <0,5 EU/ml endotoxin.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité