L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Square PETG platinum certified clean diagnostic bottles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
CE-N2035-0005 CE-N2035-0020
216-2296EA 14153 EUR InStock
216-2296 216-2297
Square PETG platinum certified clean diagnostic bottles, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • 20-415 lined white HDPE closure attached
  • Leakproof
Bottles are washed with USP water for injection and handled post-washing in Class 5 cleanrooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lotMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité