PC certified clean validation bottles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
383500-05 383500-20
216-2287EA 8460 EUR InStock
216-2287 216-2288
PC certified clean validation bottles, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
  • Polycarbonate construction
  • Sterile
  • Clear finish
  • Certified clean
These bottles can reduce the risk of contamination.
Certifications: Validated to USP 788 and <0,5 EU/ml endotoxin.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité