Étalons d'huile minérale en viscosité rotationnelle
Fournisseur: VWR Chemicals
99527.260EA 114 EUR InStock
99527.260 99528.260 99529.260 99530.260 99531.260 99532.260 99533.260 99534.260 99535.260 99536.260 99537.260 99538.260 99539.260 99540.260 99541.260 99542.260 99543.260 99544.260 99545.260 99546.260 99547.260 99548.260 99549.260 99550.260 99551.260 99552.260 99553.260 99554.260 99555.260 99556.260 99557.260 99558.260 99559.260 99560.260 99561.260 99562.260 99563.260 99564.260 99565.260
Étalons d'huile minérale en viscosité rotationnelle
Étalons Étalons de viscosité
Les étalons d'huile minérale en viscosité rotationnelle sont formulés spécialement pour être utilisés avec les viscosimètres rotationnels; ils sont doublement certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
  • Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162 à 20 and 25 °C
  • Densité en g/ml en conformité avec ASTM D1480 à 20 et 25 °C
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée en conformité avec ASTM D341
  • Les densités à d'autres températures sont calculées proportionnellement aux résultats recueillis à 20 et 25 °C
  • Emballage en verre inerte (500 ml) avec capuchon inviolable, garantissant l'intégrité absolue de l'échantillon
  • Traçabilite complète selon les normes nationales
Ces étalons d'huile minérale en viscosité rotationnelleest un choix idéal lorsque les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir de silicone dans leur processus. Ils sont également spécifiquement conçus pour l'étalonnage des viscosimètres rotationnels.
Certifications: Certifiés conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité