99490.260EA
108
EUR
InStock
99490.260
99491.260
99492.260
99493.260
99495.260
99496.260
99497.260
99498.260
99499.260
99500.260
99501.260
99503.260
99504.260
Étalons de viscosité à haute température
Étalons
Étalons de viscosité
Les étalons de viscosité à haute température sont idéals pour la calibration et l’étalonnage de viscosimètres capillaires en verre, ainsi que de tout autre appareil mesurant la viscosité dans des applications où la température est à contrôler précisément.
- Viscosité cinématique (cSt), viscosité dynamique (mPa·s) et densité (g/mL) recueillies à n'importe quelle température
- Volume standard de 500 ml, en emballage inviolable
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP
Certifications: Conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.