Étalons de viscosité rotatifs en silicone
Fournisseur: VWR Chemicals
99512.271EA 151 EUR InStock
99512.271 99513.271 99514.271 99515.271 99516.271 99517.271 99518.271 99519.271 99520.271 99521.271 99522.271 99523.271 99524.271 99525.271 99526.271
Étalons de viscosité rotatifs en silicone
Étalons Étalons de viscosité
Les étalons de silicone en viscosité rotationnelle sont formulés spécialement pour être utilisés avec des équipement où le contrôle de la température est minimal. Fournis en emballages "prêts à l'emploi", conçus exclusivement pour supprimer le nettoyage de la verrerie de laboratoire, opération qui s'avère naturellement difficile vu la nature du silicone.
  • Répondent parfaitement aux exigences internationales concernant les méthodes d'essai
  • Traçabilite complète selon les normes nationales
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
  • Sécurité accrue dans le travail, moins de salissures, moins de rebut, rendement accru
Cette gamme d’étalons offre des options d’étalonnage et de vérification pour l’équipement de test du viscosimètre rotationnel.
Certifications: Conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Information de livraison: 600 ml de produit, contenu dans récipient prêt à l'emploi servant de "cuve à essai"
Attention: “Étalons utilisables avec toutes les broches, à l'exception de la broche L1; prévoir une plus grande quantité de produit en utilisant la broche L1”.
La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité