VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Balances de précision affichage graphique
Fournisseur: VWR
VWR®
611-2310EA 810 EUR InStock
611-2310 611-2297 611-2373 611-2372 611-3390 611-2291 611-3393 611-3273 611-3274 611-3275 611-3276 611-3474 611-4344 611-4345 611-3278 611-4346 611-4347 611-3358 611-4348 611-3832 611-3833 611-4329 611-2307 611-2306 611-2287 611-2285 611-2283 611-3381 611-3460 611-3284 611-3365 611-3366 611-5048 611-4318
VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Balances de précision affichage graphique
Balances
Ces modèles sont des balances de précision, idéales pour tout laboratoire; ils offrent des enregistrements BPL/ISO des valeurs de pesage avec heure, date et numéro de série. Une série pour effectuer du simple pesage à l'opération de pesée avec étalonnage interne automatique. Tous les modèles Advanced sont dotés d'un écran graphique à contraste réglable, d'un clavier ergonomique et d'un plateau de pesage en acier inoxydable.
  • Possibilité de sélectionner les degrés de filtrage et choisir l'unité de mesure dans laquelle le pesage sera affiché
  • Interface RS232 pour transférer les données
  • Modèles respectant les règles BPL, qui sauvegardent les données relatives à la balance, au projet et à l'identification de l'utilisateur, ainsi que la date et l'heure
  • Utilisation simple en plusieurs langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol et portugais
Fonctionnalités comprenant pesage suspendu, comptage de pièces, pesage en pourcentage, zones de tolérance, détermination de la densité, totalisation, formulation et fonction de charge maximale (charge de pointe).
Parmi les modèles à étalonnage interne (reconnaissables à la lettre "i" apposée à la fin du nom du modèle), l'utilisateur a le choix entre trois options: la balance procède au calibrage en utilisant le poids interne quand on appuie sur la touche CAL. La balance va automatiquement se recalibrer en cas de modification de la température ambiante, et/ou après un certain laps de temps (Incal+). S'il le souhaite, l'utilisateur peut procéder au calibrage de la balance avec un poids externe.
Imprimés statistiques disponibles si la balance est connectée à une imprimante spécifique pour statistiques. Les crochets de pesage placés sous la balance sont disponibles sur plusieurs modèles. Les modèles LPWG sont munis d'un écran graphique et d'un paravent à trois portes, les modèles LPCG sont dotés d'un écran graphique et d'un paravent circulaire.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Conformes à la directive européenne 2014- 31-EU (NAWI) et la norme harmonisée EN 45501 (modèles vérifiés, homologués).
Informations de commande: Les balances avec le suffixe D sont à double plage de mesure (Dual range), le suffixe i correspond à un étalonnage interne. Les modèles avec le suffixe -C sont fournis avec un certificat d'étalonnage usine, le suffixe -M correspond à des modèles homologués ou vérifiés, et le suffixe -P indique que les unités sont livrées complètes avec l'adaptateur nécessaire au calibrage de pipettes. Les modèles avec le préfixe C sont dotés d'un paravent circulaire, ceux avec le préfixe W d'un paravent à trois portes.
Information de livraison: Fournies avec une housse de protection en plastique. Un large éventail d'accessoires est disponible en option: imprimante, logiciel, clavier externe, câble de connection PC; ces accessoires sont à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité