Les balances de précision VWR® Professional sont idéales pour toute une gamme d'opérations de pesage en laboratoire; elles ont été conçues pour gérer plusieurs comptes utilisateur (chaque profil étant protégé par un mot de passe). Dotées d'une base de données interne pour stocker données et méthodes de séchage, ces balances interactives participent à une efficacité et une productivité accrues. Tous les modèles sont équipés d'un écran tactile de 5” avec un menu de commande par icônes, un clavier tactile QWERTY et un plateau de pesage en acier inoxydable. Les modèles respectent les règles BPL, sauvegardant les données relatives à la balance, au projet et à l'identification de l'utilisateur, ainsi que la date et l'heure. Il est également possible d'imprimer les informations BPL avec les résultats; un imprimé statistique est disponible sans même exiger une imprimante spécifique pour statistiques.
- Possibilité de sélectionner les degrés de filtrage et choisir l'unité de mesure dans laquelle le pesage sera affiché
- Compensation électromagnétique des forces ou cellules de pesage à haute résolution pour un pesage précis
- Interface RS232 et USB pour le transfert des données, permettant de les importer/exporter
- En option: ioniseur intégré à l'arrière de la balance
- Affichage couleur en temps réel pour les zones de tolérance
- Utilisation simple en plusieurs langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol et portugais; les utilisateurs peuvent choisir les paramètres selon leurs besoins, chaque compte utilisateur étant protégé par un mot de passe
Fonctionnalités comprenant pesage suspendu, comptage de pièces, pesage en pourcentage, zones de tolérance, détermination de la densité, totalisation et saisie statistique, formulation, fonction textile (comptage de fils), fonction de charge maximale (charge de pointe), pesage animal, base de données interne pour stocker paramètres, réglages et formules.
Parmi les modèles à étalonnage interne (reconnaissables à la lettre "i" apposée à la fin du nom du modèle), l'utilisateur a le choix entre trois options: la balance procède au calibrage en utilisant le poids interne quand on appuie sur la touche CAL. La balance va automatiquement se recalibrer en cas de modification de la température ambiante, et/ou après un certain laps de temps (Incal+). S'il le souhaite, l'utilisateur peut procéder au calibrage de la balance avec un poids externe.
Les modèles équipés d'une fonction pour le contrôle des pipettes permettent de contrôler aisément les tolérances des pipettes dans le laboratoire, conformément aux directives de la norme ISO 8655; ou bien ils permettent de définir une procédure standard. Ces modèles affichent une repétabilité de 0,001g et un temps de stabilisation ≤2 secondes.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Les modèles vérifiés et homologués sont conformes à la norme harmonisée EN 45501.
Informations de commande: Les balances avec le suffixe D sont à double plage de mesure (Dual range), le suffixe i correspond à un étalonnage interne. Les modèles avec le suffixe -C sont fournis avec un certificat d'étalonnage usine, le suffixe -M correspond à des modèles homologués ou vérifiés, et le suffixe -P indique que les unités sont livrées complètes avec l'adaptateur nécessaire au calibrage de pipettes. Les modèles avec le préfixe W sont dotés d'un paravent à trois portes. Les modèles TP ne possèdent pas de paravent.
Information de livraison: Fournies avec une housse de protection en plastique. Un large éventail d'accessoires est disponible en option: imprimante, logiciel, clavier externe, câble de connection PC; ces accessoires sont à commander séparément. Ces balances sont également disponibles avec un certificat d'étalonnage.
Attention: Remarque: les balances sont dès à présent livrées sans pile interne, ainsi que le stipulent les nouveaux réglements relatifs au transport. Une pile externe rechargeable (611-8684) peut être commandée en option, afin d'utiliser les modèles en version portable. Les modèles suivants peuvent fonctionner avec une pile externe (611-8684): 611-3688, 611-3689, 611-3690, 611-3692, 611-3695, 611-3698, 611-3701, 611-3703, 611-3704, 611-3706, 611-3826, 611-3827, 611-4339 and 611-4340.