VWR® Classic LP / LPC / LPW, Balances de précision, écran LCD
Fournisseur: VWR Collection
611-2610EA 771 EUR InStock
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Balances de précision, écran LCD
Balances
Balances économiques et robustes, idéales pour le secteur éducatif et les laboratoires. Une série pour effectuer du simple pesage à l'opération de pesée avec étalonnage interne automatique. Tous les modèles Classic sont dotés d'un simple écran LCD rétroéclairé à contraste réglable, d'un clavier ergonomique et d'un plateau de pesage en acier inoxydable.
  • Possibilité de sélectionner les degrés de filtrage et choisir l'unité de mesure dans laquelle le pesage sera affiché
  • Interface RS232 pour transférer les données
  • Les modèles LPW sont équipés d'un paravent à trois portes
Fonctionnalités comprenant pesage suspendu, comptage de pièces, pesage en pourcentage, zones de tolérance, détermination de la densité, totalisation et saisie statistique.
Parmi les modèles à étalonnage interne (reconnaissables à la lettre "i" apposée à la fin du nom du modèle), l'utilisateur a le choix entre trois options: la balance procède au calibrage en utilisant le poids interne quand on appuie sur la touche CAL. La balance va automatiquement se recalibrer en cas de modification de la température ambiante, et/ou après un certain laps de temps (Incal+). S'il le souhaite, l'utilisateur peut procéder au calibrage de la balance avec un poids externe.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Les modèles avec le suffice M, avec marquage CE, sont conformes à la directive européenne 2014- 31-EU (NAWI) et à la norme harmonisée EN 45501 (vérifiés, homologués).
Informations de commande: Les balances avec le suffixe i correspondent à des balances avec étalonnage interne. Les modèles avec le suffixe -C sont livrés avec un certificat d'étalonnage usine, et le suffixe M correspond à des modèles homologués ou vérifiés. Les modèles avec le préfixe C sont dotés d'un paravent circulaire, ceux avec le préfixe W d'un paravent à trois portes.
Information de livraison: Fournies avec une housse de protection en plastique. Un large éventail d'accessoires est disponible en option: imprimante, logiciel, clavier externe, câble de connection PC; ces accessoires sont à commander séparément. Ces balances sont également disponibles avec un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité