VWR®, Bouchons de cellulose
Fournisseur: VWR Collection
391-0151EA 57.2 EUR InStock
391-0151 391-0168 391-0150 391-0152 391-0153 391-0154 391-0161 391-0162 391-0163 391-0164 391-0165 391-0149 391-0167 391-0187 391-0169 391-0173 391-0174 391-0175 391-0176 391-0177 391-0178 391-0179 391-0184 391-0185 391-0186 391-0166 391-0194 391-0191 391-0192 391-0393 391-0412 391-0397 391-0396 391-0392 391-0391 391-0379 391-0377 391-0376 391-0395 391-0381 391-0389 391-0386 391-0382 391-0414 391-0647
VWR®, Bouchons de cellulose
Bouchons Bouchons en cellulose
Ces bouchons sont fabriqués en cellulose et utilisés pour les échantillons microbiologiques et les cultures de tissus dans des tubes à essais ou des Erlenmeyers.
  • Perméable à l'air
  • Autoclavable jusqu'à 200 °C
  • Filtre les bactéries
Informations de commande: Disponibles en forme spéciale ou standard.
Conditionnement: Emballés dans des sachets et des boîtes en carton pour une manipulation facile et un gain de place.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité