Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt, poudre lyophilisée

Fournisseur: Biotium


40020-1EA 309 EUR InStock
40020-1
Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt, poudre lyophilisée
Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) sodium salt
5-Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) can be enzymatically incorporated into DNA. The resulting amine-containing DNA can be subsequently labeled with a fluorescent dye, biotin or other haptens via conventional peptide coupling method.

This two-step method for labeling nucleic acids is considerably more economical than the one-step method using a prelabeled dUTP. Available in lyophilized solid form (1 mg), or as a 10 mM solution in TE Buffer (100 uL).

5-Aminoallyl-dUTP (AA-dUTP) in lyophilized form is suitable for long-term storage.


Formule: C₁₂H₁₇N₃Na₃O₁₄P₃
MW: 589,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 116840-18-7
Commander maintenant


 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité