Biotin-11-2′-deoxycytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-dCTP) 1 mM dans un tampon TE (pH 7.5)
Fournisseur: Biotium
40036.EA 477 EUR InStock
40036.
Biotin-11-2′-deoxycytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-dCTP) 1 mM dans un tampon TE (pH 7.5)
Biotin-11-2′-deoxycytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt (Biotin-11-dCTP)
Biotin-11-dCTP (Biotin-11-2′-deoxycytidine-5′-triphosphate, tetralithium salt) can be enzymatically incorporated into DNA via nick translation, random priming, or 3′-end terminal labeling. The number 11 is the number of atoms in the linker between biotin and dCTP.
Formule: C₂₈H₄₂N₇O₁₆P₃SLi₄
MW: 885,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 136632-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité