Counting chambers, Imp. Neubauer
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40442702 40442712 92044202712
631-0926EA 45.6 EUR InStock
631-0926 630-2183 630-2528
Counting chambers, Imp. Neubauer
Lames Cellules de numération
Surface totale de la structure: 9,0 mm².
  • Numération des érythrocytes selon la méthode Thoma
  • Numération des leucocytes dans 5 grandes cases de 1 mm² chacune
  • Neuf grandes cases de 1 mm² chacune forment la structure Neubauer
La cellule centrale de 1 mm² contient, grâce aux lignes intermédiaires proches, 25 cases composées de 16 mini-cases de 0,05×0,05 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité