Nanomat 4
Fournisseur: CAMAG
552-0007EA 1150 EUR InStock
552-0007
Nanomat 4
Applicateurs de plaques CCM
Le Nanomat 4 est utilisé pour une application facile d'échantillons sous forme de spots sur des couches TLC et HPTLC. Un système d'encoche garantit que le positionnement de l'échantillon répond aux exigences du balayage automatique avec un densitomètre. Les échantillons sont distribués dans des volumes de 0,5 à 5 µl avec des capillaires jetables chargés dans le support capillaire universel (552-0044) à l'aide du guide capillaire (552-0039).
  • Simple et pratique d'utilisation
  • Spotting rapide, précis et reproductible
  • Convient aux plaques CCM et HPTLC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité