Étalon de référence Pesticide, solution de contrôle (pesticides et PCBs) suivant EPA 608
Fournisseur: Avantor
VWR®
124802MEA 120 EUR InStock
124802M
Étalon de référence Pesticide, solution de contrôle (pesticides et PCBs) suivant EPA 608
Étalons Étalons organiques
Tous les composants sont fournis aux concentrations indiquées
17 composants
20 µg/ml : Aldrin; a-BHC; b-BHC; d-BHC; g-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; Dieldrin; Endosulfan I; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide (Isomer B); Methoxychlor
100 µg/ml : p,p'-DDT; Endosulfan II; Endosulfan sulfate; Endrin
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité