Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
150263GEA 219 EUR InStock
150263G
Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité