Sodium molybdate en solution aqueuse (Dosage de la silice dans l'eau) pour Silicemètre modèle Seres FG 504B
Fournisseur: VWR Chemicals
161277VEA 433 EUR InStock
161277V
Sodium molybdate en solution aqueuse (Dosage de la silice dans l'eau) pour Silicemètre modèle Seres FG 504B
Sodium molybdate en solution aqueuse (Dosage de la silice dans l'eau) pour Silicemètre modèle Seres FG 504B
Contenu par litre : 63 g Sodium molybdate AnalaR NORMAPUR®
Formule: Na₂MoO₄
MW: 205,92 g/mol
Numéro CAS: 7631-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité