Solution pour la détermination des surfactants anioniques (anciennement appelée solution-mère d'indication de bleu de dimidium bromure-disulfure)
Fournisseur: VWR Chemicals
191892HEA 205 EUR InStock
191892H
Solution pour la détermination des surfactants anioniques (anciennement appelée solution-mère d'indication de bleu de dimidium bromure-disulfure)
Dimidium bromure disulfure bleu indicateur - solution pour la determination des tensio-actifs anioniques
Utilisable dans la méthode à deux phases pour les tensioactifs anioniques
Prepare the working solution as follows:
Dilute 20 ml of stock solution with 200 ml distilled water and add 20 ml of 2.5 M sulphuric acid. Dilute to 500 ml with distilled water.
Attention: Store tightly closed in a cool dry place.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability as indicator Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité