Sodium fluorure ≥87% (p/v)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Fluorure de sodium
19817DVEMPTYEA 0 EUR InStock
19817DVEMPTY
Sodium fluorure ≥87% (p/v)
Sodium fluorure
Formule: NaF
MW: 41,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Liquide limpide incolore
Sodium hydroxyde (M/V) 0,0198 - 0,0242 %
Fluorure (M/V) 1,300 - 1,365 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité