Réactif Biuret en solution pour protéine (totale) en sérum ou plasma
Fournisseur: VWR Chemicals
220947SEA 135 EUR InStock
220947S
Réactif Biuret en solution pour protéine (totale) en sérum ou plasma
Réactif Biuret en solution
Contenu par litre :
3 g de sulfate cuivrique CuSO4.5H2O
5,0 g d'iodure de potassium KI
9,0 g de tartrate de sodium et de potassium KNaC4H4O6.4H2O
8 g d'hydroxyde de sodium NaOH
1,4 ml d'agent mouillant ARW-7
ONU: 3266
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité