Alcool polyvinylique, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysé
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Mowiol®PVOHPVA
305735BEA 131 EUR InStock
305735B
Alcool polyvinylique, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (20°C; 4 %; water) 5,5 - 6,6 mPa.s
Degree of hydrolysis Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 1 %
Loss on drying (105°C) Max. 5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité