Solvant ASTM D235 Type 1 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les méthodes ASTM
Fournisseur: VWR Chemicals
30694HCEA 391 EUR InStock
30694HC 306946X
Solvant ASTM D235 Type 1 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les méthodes ASTM
Solvant ASTM D235 Type 1
White spirit (BSS 245) Type A 1976
Point d'ébullition: 135…220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (coupe fermée)
ONU: 1300
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (15/4) 0.770 - 0.790
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité