Formol neutre sel de sodium, Gurr™ Fixateur histologique, tamponné pH 7,0 (25 °C)
Fournisseur: VWR Chemicals
351638KEA 177 EUR InStock
351638K
Formol neutre sel de sodium, Gurr™ Fixateur histologique, tamponné pH 7,0 (25 °C)
Formol neutre sel de sodium
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25°C) 6,9 - 7,1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité