Formol salin, Gurr™ Fixateur histologique
Fournisseur: VWR Chemicals
361367LEA 67.4 EUR InStock
361367L 361368M
Formol salin, Gurr™ Fixateur histologique
Formol salin
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25°C) 3,5 - 4,5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité