Dextran, M.W. ~ 150,000, en poudre
Fournisseur: VWR Chemicals
381082MEA 245 EUR InStock
381082M 381082M1
Dextran, M.W. ~ 150,000, en poudre
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White/almost white powder
Intrinsic viscosity (37°C) 0.32 - 0.37
Loss on drying Max. 10.0 %
pH range 4.0 - 7.0
Solubility in water (1 %) Passes test
Ashes Max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité