X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98.0%
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: BCIG
437132JEA 120 EUR InStock
437132J
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98.0%
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal est un substrat chromogène pour la ß-Galactosidase qui forme un précipité bleu intense. Utilisé avec de l'IPTG dans une analyse colorimétrique, X-Gal permet la différentiation des recombinants des non-recombinants dans des expériences de clonage avec des vecteurs contenant le gène lacZ. Il est également employé en microbiologie pour détecter les micro-organismes qui ont l'activité de ß-galactosidase.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Identification Passes test
Appearance White crystalline powder
Spec.opt. rotation (1 %;DMF/water 50/50) 60.0 - 64.0 °
Water Max. 1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité