X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
438542EEA 140 EUR InStock
438542E
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) pour la biologie moléculaire
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Le sel (X-GlcA) ou (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium est un substrat chromogene pour la detection du gene (GUS) ß-glucuronidase, il produit une couleur bleue en presence de colonies bacteriennes GUS+.
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521,79 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Poudre blanche
Solubilité dans diméthylformamide (2 %) Limpide et incolore
Titre CCM (tache simple)
Pouvoir rotatoire -92,0 à -88,0 °
Eau Max. 3,5 %
1H-RMN Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité