VWR®, Casein acc. to Hammarsten
Fournisseur: VWR Chemicals
440203HEA 79.76 EUR InStock
440203H 44020LC
VWR®, Casein acc. to Hammarsten
Protéines et Peptides
Phosphoprotéine à haut poids moléculaire préparée à partir de lait
Titre (selon N) (sur produit anhydre): Min 95 %
Acidité (en acide lactique): Max 0,1 %
Substances solubles dans l'eau: Max 0,2 %
Matières grasses: Max 0,1 %
Cendres sulfuriques: Max 1,5 %
Qualification pour la microbiologie: Conforme
Lactose (HPLC): Max 0,5 %
Glucose (HPLC): Max 0,5 %
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité