Étalon de contrôle qualité 1, ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456422WEA 1120 EUR InStock
456422W 456424B
Étalon de contrôle qualité 1, ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
23 éléments en solution dans acide nitrique 5 % tr. HF
23 éléments 100 mg/l: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Livré avec un certificat d'analyse, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité